Läs mer
Bufotenine.oxalate.monohydrate, Lipomed
Beskrivning
Bufotenine.oxalate.monohydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bufotenine Oxalate Monohydrate |
| CAS | 2963-79-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bufotenine Oxalate Monohydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H16 N2 O . C2 H2 O4 . H2 O |
| Synonym | 5-Hydroxy-N,N-dimethyltryptamine oxalate monohydrate, 3-(2-dimethylaminoethyl)-1 H-indol-5-ol ethanedioate hydrate |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | O.CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(O)cc12.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1 H-indol-5-ol;oxalic acid;hydrate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |