missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bufotenine.oxalate.monohydrate, Lipomed

Produktkod. 30462124
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462124 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462124 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMBUF1283OX50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.

Bufotenine.oxalate.monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bufotenine Oxalate Monohydrate
CAS 2963-79-3
Analyt- eller komponentnamn Bufotenine Oxalate Monohydrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H16 N2 O . C2 H2 O4 . H2 O
Synonym 5-Hydroxy-N,N-dimethyltryptamine oxalate monohydrate, 3-(2-dimethylaminoethyl)-1 H-indol-5-ol ethanedioate hydrate
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER O.CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(O)cc12.OC(=O)C(=O)O
IUPAC-namn 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1 H-indol-5-ol;oxalic acid;hydrate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 312.3184
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 312.1321 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.