Läs mer
Bufrolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bufrolin |
| CAS | 54867-56-0 |
| Molekylformel | C18 H16 N2 O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6-Butyl-1,4,7,10-tetrahydro-4,10-dioxo-1,7-phenanthroline-2,8-dicarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N2O6/c1-2-3-4-8-5-9-12(21)6-10(17(23)24)20-16(9)14-13(22)7-11(18(25)26)19-15(8)14/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)(H,25,26) |
| LEDER | CCCCc1cc2C(=O)C=C(Nc2c3C(=O)C=C(Nc13)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-butyl-4,10-dioxo-1,7-dihydro-1,7-phenanthroline-2,8-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.33 |
| Formel vikt | 356.1008 |