missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bufuralol-d9 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bufuralol-d9 Hydrochloride |
| CAS | 1173023-51-2 |
| Molekylformel | C16H15D9ClNO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | α-[[(1,1-Dimethylethyl)-amino]methyl]-7-ethyl-2-benzofuranmethanol-d9, Ro-3-4787-d9, Angium-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H/i2D3,3D3,4D3; |
| LEDER | OC(CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(O1)=CC2=C1C(CC)=CC=C2.Cl |
| IUPAC-namn | 1-(7-ethyl-1-benzofuran-2-yl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]ethanol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.88 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?