Läs mer
Fisherbrand™ Bulb for Diascopic Light
Produktkod. 11532673
Change view
Spänning:
12 V
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
11532673 12 V Paket med 10
1 options
Produktkod. 11532673 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 7260.6441.
Antal Pris
1 386.00 SEK / Paket med 10
10 298.38 SEK / Paket med 10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Illuminate Inverso TC100 Microscopes with this light bulb. Fisherbrand™ Bulbs for Diascopic Light are ergonomically designed for everyday use.
  • G4 Halogen Bulb for diascopic light
  • Accessory for microscopes: FB69155 and FB69156
  • Available in packs of ten
Specifikationer
Spänning 12 V
För användning med (utrustning) diascopic light
Förstoring 2.5 to 120x
Form Diamond
Produkttyp Bulb