Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Glödlampa pipett
Handla allt SP Scienceware Produkter
:
Silikongummi
Beskrivning
- Levereras komplett med ett elastiskt snöre för att dedikera pipetten till en specifik reagensflaska
- Avsmalnande silikongummitätning ger en lufttät passform på pipetter av alla storlekar
- Kan öppnas, rengöras och ångautoklaveras vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Röd |
| Material | Silikongummi |
| För användning med (utrustning) | Westergren eller Wintrobe sedimentationsrör |
| Inkluderar | Elastisk sladd |