Läs mer
Fisherbrand™ Glödlampa reflektor
Produktkod. 12934371
Change view
Spänning:
12 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
12934371 12 V Varje
1 options
Produktkod. 12934371 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 7260.1211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 SEK
    1063.16 SEK / Paket med 1
    Save 66.84 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Belys Inverso TC100-mikroskop med denna reflektor. Fisherbrand™ Bulb Reflectors är ergonomiskt utformade för dagligt bruk.
  • Glödlampa reflektor
  • Tillbehör för mikroskop: FB69155 och FB69156
Specifikationer
Spänning 12 V
För användning med (utrustning) Episkopiskt ljus
Förstoring 2,5 till 120x
Form Diamant
Produkttyp Glödlampa reflektor