Läs mer
BRAND™ Bulkpipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17867777 Handla allt Brand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
86 mm
102 mm
Kvantitet:
1 000/förpackning
3000/förpackning
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kvantitet
17867777 86 mm 1 000/förpackning
17837797 102 mm 1 000/förpackning
17897777 86 mm 3000/förpackning
17877797 102 mm 3000/förpackning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17867777 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 732014
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pipettspetsar av renrumskvalitet utformade för kontamineringsfria analyser.
Pipettspetsar och filterspetsar från BRAND erbjuda pålitlig kvalitet för exakta och krävande analyser. Råvarorna är fria från DiHEMDA och Oleamid. Spetsar tillverkas hos BRAND under övervakade renrumsförhållanden och förpackas automatiskt. Inga avskiljningsmedel eller urtagningshjälpmedel används. BRAND pipettspetsar testas för BRAND pipetter och många pipetter från andra tillverkare.
BRAND pipettspetsar och filterspetsar samt motsvarande tipboxar är autoklaverbara vid 121 C (°2 bar) enl. DIN EN 285.
Sterila spetsar tillverkas under certifierade BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseras med betastrålning enl ISO 11 137 och AAMI Riktlinjer.
Icke-självtätande filterspetsar från BRAND har ett PE-filter som är fritt från kemiska tillsatser. Permeabiliteten styrs av den distinkta kombinationen av porstorlek och filterlängd, så att inga aerosoler kan nå pipettskaftet.
BIO-CERT™ VÄTSKAHANTERINGSKVALITET: Fri från humant DNA, RNas, DNas, pyrogener, PCR-hämmare och ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) dispensering 50 till 1250μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) 86 mm
Formatera Säckad
Tipsstil Standard
Förpackning Bulkväska
Kvantitet 1 000/förpackning
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Nej
Material Polypropen
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet