Läs mer
Brady™ Bulk, styv DuraSleeve™ Etiketter för M710, M610, M611
Produktkod. 17878054 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
4,4 x 10 mm
4,4 x 12 mm
4,4 x 23 mm
Färg:
Gult
Vitt
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg
17878054 4,4 x 10 mm Gult
17857954 4,4 x 10 mm Vitt
17867964 4,4 x 12 mm Vitt
17878024 4,4 x 23 mm Vitt
17828034 4,4 x 12 mm Gult
17868034 4,4 x 23 mm Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 17878054 Supplier Brady™ Supplier No. 312128
I lager
Bulk, styv DuraSleeve™ Insatser för användning med Brady™ Skrivarna M611, M610 och M710.
  • Brady™ DuraSleeve™ utskrivbara inlägg skapar en hållbar legend
  • Styv konstruktion av DuraSleeve™ trådmärkningssystem ger skär som enkelt kan sättas in i en ren bärare
  • Förklaring kan ändras före eller efter uppsägning
Specifications
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Gult
Avsluta Glans
Formatera Tejpa
Material Självlaminerande vinyl
Produkttyp Tråd- och kabelmarkörer
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Kvantitet 250 etiketter
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,0098 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.249 mm
Mått (L x B) 4,4 x 10 mm
Längd (engelska) 0,17 tum.
Bredd (engelska) 0,39 tum
Bredd (metrisk) 10 mm
Alternativt artikelnummer BM-10x4.4-7696-YL