Läs mer
Labconco Torktumlare för bulkbrickor
Produktkod. 17910180 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Inkluderar:
6-ports grenrör, isoleringsventil, torktumlare för bulkbrickor
6-ports grenrör, torktumlare för bulkbrickor
Isoleringsventil, torktumlare för bulkbrickor
Torktumlare för bulkbrickor
Produktkod. 17910180
Brand: Labconco 780601190
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
FreeZone Torkar för bulkbrickor lyofiliserar måttliga till stora bulkprover eller små satser av flaskor eller serumflaskor. FreeZone Konsol frystork och vakuumpump krävs.
  • Lyofilisera måttliga till stora bulkprover eller många små satser av flaskor eller serumflaskor.
  • Bulk Tray Torkare har tre stora, 12,7 x 16,6 tums hyllor som värmer upp till +60 °C.
  • Lyo-Works™ OS låter användaren ställa in upp till 30 program, med upp till 16 steg vardera; registrera, kartlägga och lagra data och ta emot e-postvarningar.
  • Bricktorken ansluts till en FreeZone Konsolfrystork som ger en realtidsvisning av bricktorkens parametrar på ’en stor kapacitiv pekskärm.
  • För användning med FreeZone Konsol frystork tillverkad efter juli 2017.
Specifikationer
Typ Torktumlare för bulkbrickor
Antal hyllor 3
Temperaturområde (metriskt) 60 °C
Material Rostfritt stål
Inkluderar 6-ports grenrör, torktumlare för bulkbrickor
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V