Läs mer
Labconco Torktumlare för bulkbrickor
Produktkod. 17960140 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Inkluderar:
6-ports grenrör, isoleringsventil, torktumlare för bulkbrickor
6-ports grenrör, torktumlare för bulkbrickor
Isoleringsventil, torktumlare för bulkbrickor
Torktumlare för bulkbrickor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17960140 Torktumlare för bulkbrickor
17910180 6-ports grenrör, torktumlare för bulkbrickor
17900190 Isoleringsventil, torktumlare för bulkbrickor
17950180 6-ports grenrör, isoleringsventil, torktumlare för bulkbrickor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17960140 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 780601090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197060.00 SEK
    151629.60 SEK / Paket med 1
    Save 45430.40 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
FreeZone Torkar för bulkbrickor lyofiliserar måttliga till stora bulkprover eller små satser av flaskor eller serumflaskor. FreeZone Konsol frystork och vakuumpump krävs.
  • Lyofilisera måttliga till stora bulkprover eller många små satser av flaskor eller serumflaskor.
  • Bulk Tray Torkare har tre stora, 12,7 x 16,6 tums hyllor som värmer upp till +60 °C.
  • Lyo-Works™ OS låter användaren ställa in upp till 30 program, med upp till 16 steg vardera; registrera, kartlägga och lagra data och ta emot e-postvarningar.
  • Bricktorken ansluts till en FreeZone Konsolfrystork som ger en realtidsvisning av bricktorkens parametrar på ’en stor kapacitiv pekskärm.
  • För användning med FreeZone Konsol frystork tillverkad efter juli 2017.
Specifikationer
Typ Torktumlare för bulkbrickor
Antal hyllor 3
Temperaturområde (metriskt) 60 °C
Material Rostfritt stål
Inkluderar Torktumlare för bulkbrickor
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V