Läs mer
Fisherbrand™ Bulkrör
Produktkod. 15535809 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
Förstärkta rör
Oarmerade rör
Förpackningsstorlek:
1 paket
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15535809 Oarmerade rör 1 paket
15545809 Förstärkta rör 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15535809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6090.96 SEK
    3270.20 SEK / Paket med 1
    Save 2820.76 SEK
    46% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Bead Mill 4 och Bead Mill 24 homogenisatorer. Passar även de flesta andra kommersiellt tillgängliga bead Mills.
  • RNase/DNas-fri
  • Behandlingsområde: 300 μL till 1,8 ml
  • Pärlor ingår ej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Oarmerade rör
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Färg Vit/Ogenomskinlig
Dnase Free Ja
För användning med (utrustning) Bead Mill 4 och 24 Homogenisatorer
Inkluderar Skruvlock och O-ringar
Förpackningsmängd 500/Pk.
RNase fri Ja