Läs mer
Fisherbrand™ Bulkrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8750002 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Förstärkta rör med skruvlock och O-ringar
Oförstärkta rör med skruvlock och O-ringar
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 15545809
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Bead Mill 4 och Bead Mill 24 homogenisatorer. Passar även de flesta andra kommersiellt tillgängliga bead Mills.
  • RNase/DNas-fri
  • Behandlingsområde: 300 μL till 1,8 ml
  • Pärlor ingår ej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förstärkta rör med skruvlock och O-ringar
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Färg Vit/Ogenomskinlig
Dnase Free Ja
För användning med (utrustning) Bead Mill 4 och 24 Homogenisatorer
Inkluderar Screw Caps and O-rings
Förpackningsmängd 500/Pk.
RNase fri Ja