Läs mer
Bulleyaconitine A, MedChemExpress
Produktkod. 16424797
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16424797 50 mg -
16408918 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16424797 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0239
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress Bulleyaconitine A is an analgesic and antiinflammatory drug isolated from Aconitum plants; has several potential targets, including voltage-gated Na+ channels.
Bulleyaconitine A is an analgesic and antiinflammatory drug isolated from Aconitum plants
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bulleyaconitine A
CAS 107668-79-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C35H49NO9
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 20.83 mg/mL (33.18 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(OC)C=C1)C2C3(O)C(OC)CC4(OC(C)=O)C2C(C3)C56C(C(OC)C4C6N(CC)C7)C7(COC)CCC5OC
Molekylvikt (g/mol) 627.76
Formel vikt 627.76
Procent renhet 98.99%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation