Läs mer
Bulnesol (~85%), TRC
Produktkod. 30007313
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30007313 1 mg
1 options
Produktkod. 30007313 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB9427651MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22451-73-6
Molekylformel C16 H28 O
Molekylvikt (g/mol) 222.37
Synonym [3S-(3alpha,3abeta,5alpha)]-1,2,3,3a,4,5,6,7-Octahydro-alpha,alpha,3,8-tetramethyl-5-azulenemethanol, Guai-1(10)-en-11-ol, (3S,3aS,5R)-1,2,3,3a,4,5,6,7-Octahydro-alpha,alpha,3,8-tetramethyl-5-azulenemethanol
IUPAC-namn 2-[(3S,3aS,5R)-3,3a,8-trimethyl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1H-azulen-5-yl]propan-2-ol
LEDER C[C@H]1CCC2=C(C)CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bulnesol
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H28O/c1-11-6-8-13(15(3,4)17)10-16(5)12(2)7-9-14(11)16/h12-13,17H,6-10H2,1-5H3/t12-,13+,16-/m0/s1
Formel vikt 236.214