missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bumadizon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-[(1,2-Diphenyldiazanyl)carbonyl]hexanoic Acid |
| CAS | 3583-64-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H22 N2 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2RS)-2-[(1,2-Diphenyldiazanyl)carbonyl]hexanoic Acid, Phenylbutazone Imp. A (EP), Propanedioic acid, 2-butyl-, 1-(1,2-diphenylhydrazide), Malonic acid, butyl-, 1,2-diphenylhydrazide (7CI), Malonic acid, butyl-, mono(1,2-diphenylhydrazide) (8CI), Propanedioic acid, butyl-, mono(1,2-diphenylhydrazide) (9CI), Bumadizon, Bumadizone, Butylmalonic acid mono(1,2-diphenylhydrazide), N-(2-Carboxycaproyl)hydrazobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O3/c1-2-3-14-17(19(23)24)18(22)21(16-12-8-5-9-13-16)20-15-10-6-4-7-11-15/h4-13,17,20H,2-3,14H2,1H3,(H,23,24) |
| LEDER | CCCCC(C(=O)O)C(=O)N(Nc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-[anilino(phenyl)carbamoyl]hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.39 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?