Läs mer
Bumetanide 3-(Butyl(nitroso)amino) (1mg/mL in Methanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bumetanide 3-(Butyl(nitroso)amino) |
| CAS | 2490432-02-3 |
| Molekylformel | C17H19N3O6S |
| Kvantitet | 1 x 1 mL |
| Synonym | 3-(Butyl(nitroso)amino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O6S/c1-2-3-9-20(19-23)14-10-12(17(21)22)11-15(27(18,24)25)16(14)26-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11H,2-3,9H2,1H3,(H,21,22)(H2,18,24,25) |
| LEDER | CCCCN(N=O)c1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-[butyl(nitroso)amino]-4-phenoxy-5-sulfamoyl-benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.41 |
| Formel vikt | 393.0995 |
| Visa mer |