Läs mer
Bumetanide 3-(Butyl(nitroso)amino), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bumetanide 3-(Butyl(nitroso)amino) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O6S/c1-2-3-9-20(19-23)14-10-12(17(21)22)11-15(27(18,24)25)16(14)26-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11H,2-3,9H2,1H3,(H,21,22)(H2,18,24,25) |
| Formel vikt | 393.0995 |
| Procent renhet | >95% |