Läs mer
Bumetanid, 98+%
Produktkod. 15444709
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15444709 1 g 1g
15454709 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62302.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1851.30 SEK
    1498.65 SEK / 1g
    Save 352.65 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Hämmare av natrium-kaliumklorid-kotransportören | CAS: 28395-03-1 | C17H20N2O5S | 364,416 g/mol
Bumetanid har observerats blockera depolariseringen av GABA i kortikala utvecklingsstudier. Det har använts som en specifik hämmare av Na+-K+-2Cl- kotransportören NKCC1
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Bumetanid har observerats blockera depolariseringen av GABA i kortikala utvecklingsstudier. Det har använts som en specifik hämmare av Na+-K+-2Cl- kotransportören NKCC1
Löslighet
Löslig i etanol (10 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), aceton, bensen, metanol, propylenglykol och vatten (<1 mg/ml).
Anteckningar
Förvara den på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Håll dig borta från syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 28395-03-1
Molekylformel C17H20N2O5S
Molekylvikt (g/mol) 364.416
MDL-nummer MFCD00078949
InChI-nyckel MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bumetanide, 3-butylamino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, bumex, burinex, fordiuran, lunetoron, fontego, segurex, bumetanida, bumetanidum
PubChem CID 2471
ChEBI CHEBI:3213
IUPAC-namn 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
LEDER CCCCNC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)S(=O)(=O)N)OC2=CC=CC=C2
Specifications
Kemiskt namn eller material Bumetanide
Smältpunkt 230 °C till 231 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,1484
Löslighetsinformation Löslig i etanol (10 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), aceton, bensen, metanol, propylenglykol och vatten (<1 mg/ml).
Formel vikt 364.4
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Solid
RUO– Endast forskningsanvändning