Beskrivning
- En studie av effekterna av applicering av bumetanid och efterföljande hämning av natriumkaliumklorid-kotransportör (NKCC1) i odlade leverceller har indikerat ökat uttryck av alfa-1-slätmuskelaktin i 2-dagars-odlade leverstellatceller.
- En undersökning av laktacidosbehandling av suspenderade G6-gliaceller med bumetanid inkluderad vid 0,1 mM har visat minskad cellsvullnad på grund av laktacidos.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bumetanid |
| Kvantitet | 1 g |
| Smältpunkt | 230 till 231 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Renhet | ≥99 % |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.416 |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.