Läs mer
Bumetanid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11474601 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474601 5 g 5g
11464601 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474601 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215426305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19615.00 SEK
    18683.23 SEK / 5g
    Save 931.77 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Bumetanid används för att undersöka rollen av prostaglandin E2 i regleringen av kloridutsöndringen över endometriepitelceller från svin.
  • En studie av effekterna av applicering av bumetanid och efterföljande hämning av natriumkaliumklorid-kotransportör (NKCC1) i odlade leverceller har indikerat ökat uttryck av alfa-1-slätmuskelaktin i 2-dagars-odlade leverstellatceller.
  • En undersökning av laktacidosbehandling av suspenderade G6-gliaceller med bumetanid inkluderad vid 0,1 mM har visat minskad cellsvullnad på grund av laktacidos.
Kemiska identifierare
CAS 28395-03-1
Molekylformel C17H20N2O5S
Synonym bumetanidum
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bumetanid
Kvantitet 5 g
Smältpunkt 230 till 231 °C
Fysisk form Pulver
Renhet ≥99 %
Molekylvikt (g/mol) 364.416
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.