Läs mer
Bumetanide-d5 Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bumetanide-d5 Butyl Ester |
| CAS | 1216685-32-3 |
| Molekylformel | C21H23D5N2O5S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic Acid-d5 Butyl Ester, 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid-d5 Butyl Ester |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2c(NCCCC)cc(cc2S(=O)(=O)N)C(=O)OCCCC)c([2H])c1[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.55 |
| Formel vikt | 425.2033 |