Läs mer
Bumetanide, MedChemExpress
Beskrivning
Bumetanide (Ro 10-6338
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bumetanide |
| CAS | 28395-03-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H20N2O5S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ro 10-6338 PF 1593 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (274.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.27 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC(NCCCC)=C(OC2=CC=CC=C2)C(S(=O)(N)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.42 |
| Visa mer |