Läs mer
Bumetanide, MedChemExpress
Produktkod. 16499837
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499837 5 g
16491679 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16499837 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17468
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Bumetanide (Ro 10-6338; PF 1593), a highly potent loop diuretic, is a Na+-K+-Cl+ cotransporter (NKCC) blocker. Bumetanide is a selective NKCC1 inhibitor, but also inhibits NKCC2, with IC50s of 0.68 μM and 4.0 μM for hNKCC1A and hNKCC2A, respectively.
Bumetanide (Ro 10-6338
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bumetanide
CAS 28395-03-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H20N2O5S
Kvantitet 5 g
Synonym Ro 10-6338 PF 1593
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (274.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.27 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC(NCCCC)=C(OC2=CC=CC=C2)C(S(=O)(N)=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 364.42
Formel vikt 364.42
Procent renhet 99.31%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation