Läs mer
Bumetanid, Mikromol™
Produktkod. 17948274
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17948274 250 mg
1 options
Produktkod. 17948274 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1290.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bumetanid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bumetanide
CAS 28395-03-1
Analyt- eller komponentnamn Bumetanide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H20 N2 O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bumetanide, 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxy-, Benzoic acid, 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid, 3-(Butylamino)-4-ph
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
LEDER CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
IUPAC-namn 3-(butylamino)-4-fenoxi-5-sulfamoylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 364.42
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 364,1093 g/mol