Läs mer
Bunazosin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bunazosin Hydrochloride |
| CAS | 52712-76-2 |
| Molekylformel | C19H28ClN5O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-[4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)hexahydro-1H-1,4-diazepin-1-yl]-1-butanone Hydrochloride, DDQ, DDQ (pharmaceutical), Detantol, E 643 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27N5O3.ClH/c1-4-6-17(25)23-7-5-8-24(10-9-23)19-21-14-12-16(27-3)15(26-2)11-13(14)18(20)22-19;/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H2,20,21,22);1H |
| LEDER | NC1=NC(N2CCCN(C(CCC)=O)CC2)=NC3=CC(OC)=C(OC)C=C31.Cl |
| IUPAC-namn | 1-[4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-1,4-diazepan-1-yl]butan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.91 |