Läs mer
Bunazosin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30341163
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30341163 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 30341163 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68958525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bunazosin Hydrochloride
CAS 52712-76-2
Molekylformel C19H28ClN5O3
Kvantitet 25 mg
Synonym 1-[4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)hexahydro-1H-1,4-diazepin-1-yl]-1-butanone Hydrochloride, DDQ, DDQ (pharmaceutical), Detantol, E 643
LEDER NC1=NC(N2CCCN(C(CCC)=O)CC2)=NC3=CC(OC)=C(OC)C=C31.Cl
Molekylvikt (g/mol) 409.91
Formel vikt g/mol