Läs mer
Bunitrolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bunitrolol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-14(2,3)16-9-12(17)10-18-13-7-5-4-6-11(13)8-15/h4-7,12,16-17H,9-10H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 248.1525 |