Läs mer
Fisherbrand™ Bunsenbrännare med Tétine-kontakt utan pilotljus
Produktkod. 11749777 Handla allt Fisherbrand Produkter
Gastyp:
Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Diameter (metrisk) yttre inlopp:
5 mm
9 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11749777
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nå temperaturer på ca °900 C med butanmunstycken och °ca 1000 C på naturgaspipar.
  • Brännare i kromstål
  • Gjutjärnsbas
  • Gasreglering med nålventil
  • För användning med naturgas eller butan/propan
Specifikationer
Produkttyp Bunsen brännare
Gastyp Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Beskrivning Förbrukning 24L/h.
Diameter (metrisk) 3 mm
Diameter (metrisk) yttre inlopp 5 mm
Höjd (metrisk) 88 mm
Inkluderar T-Tine-kontakt
Antal per förpackning 1 st.