Specifikationer
| Produkttyp | Bunsen brännare |
| Gastyp | Butan, LPG, Propan |
| Beskrivning | Förbrukning 144L/h. |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Diameter (metrisk) yttre inlopp | 13 mm |
| För användning med (applikation) | Tétine-kontakt |
| Höjd (metrisk) | 145 mm |
| Inkluderar | T-Tine-kontakt |
| Antal per förpackning | 1 st. |