Läs mer
Wld Tec™ Flame 100 säkerhetsbunsenbrännare
Produktkod. 11774169
Change view
Gastyp:
Butan, Naturgas, Propan
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Gastyp Förpackningsstorlek
11774169 Butan, Naturgas, Propan Varje
1 options
Produktkod. 11774169 Leverantör Wld Tec™ Leverantörsnummer 2.100.000
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkert alternativ för traditionella bunsen- eller spritbrännare. Wld Tec™ Flame 100 Safety Bunsen Burner är idealisk för alla flamrelaterade laboratorieapplikationer.
  • Flera användningsområden
    • Lämplig för alla flamrelaterade laboratorieapplikationer
    • Precisionslåga möjliggör graderad uppvärmning samt säker sterilisering
    • Flamstorlek och intensitet kan justeras steglöst
  • Enkel drift
    • Aktiveras med en knapptryckning
    • Valfri fotpedalkontroll
    • Valfri extern IR-sensorkontroll
  • Pålitlig säkerhet
    • Säkerhetskontrollsystem (SCS)
    • Aktivering av gasavstängning
    • Överhettningsskydd
    • Detektering av igensättning av brännarhuvudet
  • Effektiv
    • Ekonomisk att använda
    • Minimerad gasförbrukning
  • Kompakt och robust
    • Rostfritt stålhus och brännare
    • Avtagbart brännarrör för enkel sanering
    • Litet utrymme
Specifikationer
Gastyp Butan, Naturgas, Propan
Höjd (metrisk) 34 mm
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Laboratoriegasbrännare