Läs mer
Wld Tec™ gasprofi 1 SCS mikro gasbrännare
Produktkod. 10241202
Change view
Gastyp:
Butan, Naturgas, Propan
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Gastyp Förpackningsstorlek
10241202 Butan, Naturgas, Propan Varje
1 options
Produktkod. 10241202 Leverantör Wld Tec™ Leverantörsnummer 6.004.000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7827.13 SEK
    6699.01 SEK / Paket med 1
    Save 1128.12 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Den minsta professionella laboratoriegasbrännaren. Wld Tec™ Gasprofi 1 SCS Micro Gas Burner erbjuder optimal säkerhet och enkel drift.
  • Manövrering av knapp eller fotpedal
  • Gasinloppsfilter
  • Säkerhetskontrollsystem (SCS)
  • Avtagbart och nedbrytbart brännarhuvud
  • Hus, brännarhuvud, gasanslutning och reglage i rostfritt stål
  • DVGW godkänd
Specifikationer
Gastyp Butan, Naturgas, Propan
Längd (metrisk) 85 mm
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 49 mm
Inkluderar Foot Pedal and Button Function
Max. Temperatur (metrisk) 1300 °C (naturgas), 1350 °C (flytande gas)
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 700 g
Bredd (metrisk) 86 mm
Produkttyp Bunsen brännare