Läs mer
Wld Tec™ Fuego SCS Basic Gasbrännare
Produktkod. 10485173
Change view
Gastyp:
Naturgas, Butan, Propan, Natural Gas, Propane
Produktkod. Gastyp
10485173 Naturgas, Butan, Propan, Natural Gas, Propane
1 options
Produktkod. 10485173 Leverantör Wld Tec™ Leverantörsnummer 8.201.000
Beräknad leverans: 10-11-2026
Säker, strömlinjeformad, mångsidig och energieffektiv laboratoriegasbrännare. Wld Tec™ Fuego SCS pro Gasbrännare är tillverkad av rostfritt stål och värmebeständigt glas.
  • Manövrering av knapp eller fotpedal
  • Gasinloppsfilter
  • DVGW godkänd
  • Modern design
    • Lågt hölje främjar arbetskomforten
    • Minskad luftstörning
    • Avtagbart brännarhuvud för rengöring
    • Integrerat avlopp
  • Universell
    • Accepterar stationär naturgas och propan/butangas, patrongas eller gasflaskor
  • Säker
    • Överhettningsskydd
    • Kontinuerlig kontroll av brännarhuvudet
    • Detektering av igensättning av brännarhuvudet
    • Restvärmevisning
    • Miljömedveten
    • Energieffektivitet i enlighet med de senaste standarderna
  • Återtagningsgaranti
    • Äldre WLD-TEC-brännare kommer att tas tillbaka och kasseras på ett miljövänligt sätt
  • Robust
    • Konstruktionen i rostfritt stål sträcker sig till kontrollerna och gasanslutningen
    • Värmebeständig glasdisplay
Specifikationer
Gastyp Naturgas, Butan, Propan, Natural Gas, Propane
Längd (metrisk) 103 mm
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 49 mm
Inkluderar Foot Pedal and Button Function
Max. Temperatur (metrisk) 1300 °C (naturgas), 1350 °C (flytande gas)
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 700 g
Bredd (metrisk) 130 mm
Produkttyp Bunsen brännare