Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen brännare
Produktkod. 10413691
Change view
Gastyp:
Naturgas
Propan
Max. Temperatur (metrisk):
1500 °C
1530 °C
1540 °C
1550 °C
1580 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gastyp Max. Temperatur (metrisk) Förpackningsstorlek
10413691 Propan 1550 °C Varje
10692351 Naturgas 1500 °C -
10447231 Naturgas 1580 °C -
10653511 Naturgas 1540 °C -
10618562 Naturgas 1530 °C Varje
10330372 Propan 1580 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10413691 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 1021
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Usbeck Laborgeraete™ Bunsenbrännare, nålventil för alla grundläggande värmeapparater i laboratoriet. Nålventilen möjliggör en 360° justering av gasflödet. Artikel 1010/1 och 1011/1 är DIN-typversionerna av den brännaren.
  • Med luftreglering
  • Med nålventil
  • Med Pilotflamma
  • DIN 30665-certifierad
Specifikationer
Produkttyp Bunsen brännare
Gastyp Propan
Diameter (metrisk) 17 mm (huvud)
Diameter (metrisk) yttre blandningsrör 14 mm
Höjd (metrisk) 145 mm
Max. Temperatur (metrisk) 1550 °C
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 220 g