Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen brännare
Produktkod. 10653511
Change view
Gastyp:
Naturgas
Propan
Max. Temperatur (metrisk):
1500 °C
1530 °C
1540 °C
1550 °C
1580 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gastyp Max. Temperatur (metrisk) unitSize
10653511 Naturgas 1540 °C -
10692351 Naturgas 1500 °C -
10447231 Naturgas 1580 °C -
10413691 Propan 1550 °C Varje
10618562 Naturgas 1530 °C Varje
10330372 Propan 1580 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10653511 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 1010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.99 SEK
    390.59 SEK / Paket med 1
    Save 37.40 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen Burner, needle valve for all basic heating appliances in the laboratory. The needle valve allows a 360° gas flow adjustment. Article 1010/1 and 1011/1 are the DIN type versions of that burner.
  • With Air Regulation
  • With Needle Valve
  • With Pilot Flame
  • DIN 30665 Certified
Specifikationer
Produkttyp Bunsen brännare
Gastyp Naturgas
Diameter (metrisk) 17 mm (huvud)
Diameter (metrisk) yttre blandningsrör 14 mm
Höjd (metrisk) 145 mm
Max. Temperatur (metrisk) 1540 °C
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 220 g