Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen brännare
Produktkod. p-8010256
Gastyp:
Naturgas
Propan
Höjd (metrisk):
145 mm
150 mm
Max. Temperatur (metrisk):
1500 °C
1530 °C
1540 °C
1550 °C
1580 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10692351
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 1020
Bara null kvar
Specifikationer
Produkttyp Bunsen brännare
Gastyp Naturgas
Höjd (metrisk) 145 mm
Max. Temperatur (metrisk) 1500 °C
Antal per förpackning 1 st.