Beskrivning
- Gallrets diameter är 1,5 tum. (3,8 cm).
- Denna brännare ger dubbelt så mycket värme som en brännare med raka rör.
- Denna brännare har ett venturirör för noggrann blandning av gas och luft, och justerbar gasöppning och luftslutare för fullständig förbränning.
- Justerbar lågstorlek.
- Rostskyddad förkromad mässingskropp med bas av zink-aluminiumlegering.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bunsen brännare |
| Gastyp | Naturgas |
| Material | Mässing |
| Höjd (engelska) | 8,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 215.9 mm |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Vikt (engelska) | 15,9 oz. |
| Vikt (metrisk) | 0.45 kg |