Läs mer
Fisherbrand™ Bunsen Burner Neopren Tubing
Produktkod. 12330768 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Total längd (metrisk):
450 mm
600 mm
750 mm
900 mm
2 m
10 m
Förpackningsstorlek:
10m
2m
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk) unitSize
12330768 10 m 10m
10492624 2 m 2m
11855522 600 mm Varje
11845522 450 mm Varje
11865522 750 mm Varje
11875522 900 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12330768
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    771.75 SEK
    547.13 SEK / 10m
    Save 224.62 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för användning med kol- och naturgasbrännare (metan).
Med förstärkta gavlar för montering på bunsenbrännare och gaskran
Specifikationer
Material Neopren
Total längd (metrisk) 10 m
För användning med Bunsen brännare