Läs mer
Fisherbrand™ Bunsen Burner Neopren Tubing
Produktkod. p-8011940 Handla allt Fisherbrand Produkter
Total längd (metrisk):
10 m
2 m
450 mm
600 mm
750 mm
900 mm
Förpackningsstorlek:
10m
2m
Varje
Produktkod. 12330768
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för användning med kol- och naturgasbrännare (metan).
Med förstärkta gavlar för montering på bunsenbrännare och gaskran
Specifikationer
Material Neopren
Total längd (metrisk) 10 m
För användning med Bunsen brännare