Läs mer
Pinnacle Brush™ Bunsen Burner Nozzle Brass Wire Brush
Storlek:
50 x 5,5 mm
50 x 9 mm
50 x 11 mm
Diameter (metrisk) borst:
5,5 mm
9 mm
11 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Wire construction
- For bunsen burner
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bunsen Burner Nozzle Brush |
| Borstmaterial | Brass Wire |
| Diameter (metrisk) borst | 5,5 mm |
| För användning med (utrustning) | Bunsen Burner |
| Längd (metrisk) | 230 mm |
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Storlek | 50 x 5,5 mm |