Läs mer
Fisherbrand™ Bunsenbrännare utan pilotljus med NF-anslutning, 13 mm öppning
Handla allt Fisherbrand ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bunsen brännare |
| För användning med (utrustning) | NF-skruvning G 0,5 inkoppling |
| Gastyp | Naturgas, Metan, Natural Gas |
| Beskrivning | Förbrukning 107L/h |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Höjd (metrisk) | 145 mm |
| Inkluderar | NF-kontakt |
| Antal per förpackning | 1 st. |