Läs mer
Fisherbrand™ Bunsenbrännare utan pilotljus med NF-anslutning, 13 mm öppning
Produktkod. 11775396 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Gastyp:
Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gastyp unitSize
11775396 Butan, propan, gasol, LPG, Propane Varje
11765396 Naturgas, Metan, Natural Gas Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11775396
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Testad för flamkvalitet och läckage före packning.
  • NF-anslutning
  • Ej försedd med luftregulator
  • 13 mm brännarhuvudets diameter
  • 145 mm total höjd
  • Brännare i kromstål, bas i gjutjärn
Specifikationer
Produkttyp Bunsen brännare
För användning med (utrustning) NF-skruvning G 0,5 inkoppling
Gastyp Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Beskrivning Förbrukning 144L/h
Diameter (metrisk) 13 mm
Höjd (metrisk) 145 mm
Inkluderar NF-kontakt
Antal per förpackning 1 st.