Läs mer
Fisherbrand™ Bunsen mikrobrännare utan pilotljus med NF-anslutning, 3 mm öppning
Handla allt Fisherbrand Produkter
Gastyp:
Naturgas, Metan, Natural Gas
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Micro Bunsen brännare |
| För användning med (utrustning) | NF-skruvning G 0,5 inkoppling |
| Gastyp | Naturgas, Metan, Natural Gas |
| Material | Mässing |
| Beskrivning | Förbrukning 27L/h |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Höjd (metrisk) | 88 mm |
| Inkluderar | NF-kontakt |
| Antal per förpackning | 1 st. |