Läs mer
Buparlisib Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Buparlisib Hydrochloride (BKM120 Hydrochloride) is a pan-class I PI3K inhibitor, with IC50 of 52 nM/166 nM/116 nM/262 nM for p110α/p110β/p110δ/p110γ, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buparlisib Hydrochloride |
| CAS | 1312445-63-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H22ClF3N6O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | BKM120 HydrochlorideNVP-BKM120 Hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (111.89 mM) |
| LEDER | NC(N=C1)=CC(C(F)(F)F)=C1C2=NC(N3CCOCC3)=NC(N4CCOCC4)=C2.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.85 |
| Visa mer |