Läs mer
Buparlisib, MedChemExpress
Produktkod. 16474087
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16474087 50 mg 50mg
16470628 5 mg -
16458188 10 mg -
16447936 100 mg -
16401346 200 mg -
16491946 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16474087 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY70063
MedChemExpress Buparlisib (BKM120; NVP-BKM120) is a pan-class I PI3K inhibitor, with IC50s of 52, 166, 116 and 262 nM for p110α, p110β, p110δ and p110γ, respectively.
Buparlisib (BKM120
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buparlisib
CAS 944396-07-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H21F3N6O2
Kvantitet 50 mg
Synonym BKM120 NVP-BKM120
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.67 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER FC(F)(C1=C(C2=CC(N3CCOCC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C=NC(N)=C1)F
Molekylvikt (g/mol) 410.39
Formel vikt 410.39
Procent renhet 99.12%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease