missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Buparlisib, MedChemExpress

Produktkod. 16491946
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491946 500 mg -
16474087 50 mg 50mg
16470628 5 mg -
16458188 10 mg -
16447936 100 mg -
16401346 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16491946 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY70063

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Buparlisib (BKM120; NVP-BKM120) is a pan-class I PI3K inhibitor, with IC50s of 52, 166, 116 and 262 nM for p110α, p110β, p110δ and p110γ, respectively.

Buparlisib (BKM120

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Buparlisib
CAS 944396-07-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H21F3N6O2
Kvantitet 500 mg
Synonym BKM120 NVP-BKM120
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.67 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER FC(F)(C1=C(C2=CC(N3CCOCC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C=NC(N)=C1)F
Molekylvikt (g/mol) 410.39
Formel vikt 410.39
Procent renhet 99.12%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.