Läs mer
Buparvaquone, MedChemExpress
Produktkod. 16447408
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16447408 10 mg
16423437 50 mg
16417386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16447408 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17581
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Buparvaquone is a hydroxynaphthoquinone antiprotozoal drug related to parvaquone and atovaquone.
Buparvaquone is a hydroxynaphthoquinone antiprotozoal drug related to parvaquone and atovaquone.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buparvaquone
CAS 88426-33-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H26O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (102.10 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 25 mg/mL (76.59 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2 mg/mL (6.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C1C(CC2CCC(C(C)(C)C)CC2)=C(O)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 326.43
Formel vikt 326.43
Procent renhet 99.82%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation