Läs mer
Buparvaquone, Mikromol™
Beskrivning
Buparvaquone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buparvaquone |
| CAS | 88426-33-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Buparvaquone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C21 H26 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexyl]methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione, Buparvaquone, Butalex |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O3/c1-21(2,3)14-10-8-13(9-11-14)12-17-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(23)20(17)24/h4-7,13-14,24H,8-12H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)C1CCC(CC2=C(O)C(=O)c3ccccc3C2=O)CC1 |
| IUPAC-namn | 2-[(4-tert-butylcyklohexyl)metyl]-3-hydroxynaftalen-1,4-dion |
| Visa mer |