Läs mer
Buparvaquone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buparvaquone |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O3/c1-21(2,3)14-10-8-13(9-11-14)12-17-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(23)20(17)24/h4-7,13-14,24H,8-12H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 326.1882 |