Läs mer
Buparvaquone, TRC
Produktkod. 17992345
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992345 5 mg
17961475 25 mg
17922015 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17992345 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6895555MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88426-33-9
Molekylformel C21 H26 O3
Molekylvikt (g/mol) 326.43
Synonym 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexyl]methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione, Buparvaquone, Butalex
IUPAC-namn 2-[(4-tert-butylcyklohexyl)metyl]-3-hydroxynaftalen-1,4-dion
LEDER CC(C)(C)C1CCC(CC2=C(O)C(=O)c3ccccc3C2=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buparvaquone
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26O3/c1-21(2,3)14-10-8-13(9-11-14)12-17-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(23)20(17)24/h4-7,13-14,24H,8-12H2,1-3H3
Formel vikt 326.1882